Learn More
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Code produit. 16130751 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
18 pièces
20 pièces
Code produit. 16130751
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Boîte de Pétri de haute qualité, avec couvercle.
  • Fabriqué en verre sodocalcique
  • Avec couvercle
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Boîte de Petri
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 120 mm