Learn More
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
18 pièces
20 pièces
Description
- Fabriqué en verre sodocalcique
- Avec couvercle
Specifications
Specifications
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre sodocalcique |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de Petri |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction