Learn More
Fisherbrand™ Homogénéisateurs Potter-Elvehjem
Code produit. 15301331 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15301331
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus spécifiquement pour fonctionner avec des tissus plus mous. Les homogénéiseurs Fisherbrand™ Potter-Elvehjem sont en verre borosilicaté durable.
  • Entièrement autoclavables
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Espace de broyage entre le pilon et le mortier de 0,076 - 0,126 mm
  • En verre de haute précision avec un pilon en PTFE
  • Fournis avec une tige en acier inox pour une utilisation avec un moteur électrique
  • La poignée en acier inox en option pour le broyage manuel est disponible séparément (N° de fab. 20310)
Spécification
Dégagement (métrique) 0,076 - 0,126mm
Autoclavable Oui
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Homogénéisateurs
Longueur (métrique) 80 mm
Longueur (métrique) du pilon 250 mm
Matériau du pilon Acier inoxydable