Learn More
Fisherbrand™ Homogénéisateurs Potter-Elvehjem
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
- Entièrement autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Espace de broyage entre le pilon et le mortier de 0,076 - 0,126 mm
- En verre de haute précision avec un pilon en PTFE
- Fournis avec une tige en acier inox pour une utilisation avec un moteur électrique
- La poignée en acier inox en option pour le broyage manuel est disponible séparément (N° de fab. 20310)
Especificaciones
Especificaciones
| Dégagement (métrique) | 0,076 - 0,126mm |
| Autoclavable | Oui |
| Capacité (métrique) | 55 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Homogénéisateurs |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Longueur (métrique) du pilon | 250 mm |
| Matériau du pilon | Acier inoxydable |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido