Learn More
BRAND™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté
Code produit. p-8003555 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10683392
Marque: BRAND™ 146519
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir à poudre en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé et poli au feu. Large et courte, la tige est idéale pour faire passer des poudres et d’autres matériaux broyés dans l’entonnoir.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu et rodé.
  • La tige courte et large optimise le passage de la poudre et d’autres matériaux broyés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 100 mm
Diamètre (métrique) de la tige 25 mm
Matériau Verre borosilicaté