Learn More
Witeg™ Entonnoir à poudre en verre borosilicaté avec cône ST
Code produit. 11867680
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
80 mm
100 mm
150 mm
Taille du cône:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11867680
Marque: Witeg™ 1 650 019
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs à poudre en verre borosilicaté Witeg™ sont disponibles avec une variété de cônes, d’angles et de diamètres extérieurs.
  • Cône en ST
  • Structure en verre borosilicaté
  • Disponibles avec plusieurs cônes, angles et diamètres
Spécification
Diamètre (métrique) de la tige 80 mm
Matériau Verre borosilicaté
Angle 60°
Taille du cône 19/26
Type de produit Entonnoir