Learn More
Wheaton™ Turbine de rechange en verre borosilicaté
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Les flacons d’agitation microporteurs Magna-Flax™ présentent une turbine en verre flexible piriforme qui tourne depuis une position fixe au-dessus du niveau de liquide, autour d’un renfoncement à la base du flacon Fabriqué en verre borosilicaté avec deux grands bras latéraux et des bouchons à vis pour un échantillonnage facile. Les unités de 500 ml et plus grandes ont des bras latéraux de 45 mm à utiliser comme orifices et évents pratiques. Tous les flacons offrent un rapport d’espace de tête de 1:1 ou supérieur pour fournir une interface de surface maximale entre la culture et l’atmosphère des récipients. Une goupille amovible en acier inox immobilise la turbine pendant la manipulation. Des ensembles de turbine en verre de rechange sont disponibles pour tous les flacons. À utiliser avec les cultures microporteuses
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Cultures de microporteurs |
| Comprend | Deux grands bras latéraux et un bouchon à vis |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Type de produit | Turbine de rechange |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Volume (métrique) de travail | 1000 ml |