Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE
Code produit. p-8005970
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Numéro de joint:
19/26 NS
19/26 NS
29/32 NS
Porosité:
2,5mm
Oui, 2,5mm
4mm
Oui, 4mm
6mm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10102051
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Avec étiquette de marquage
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de joint 29/32 NS
Porosité 6mm
Matériau du bouchon Polyéthylène