Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Code produit. 10090531
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 10090531
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04030037
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs de séparation en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non miscibles de différentes densités.
  • Forme cylindrique avec tube de décharge droit
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Avec échelle
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Borosilicate Glass
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène