Learn More
Kimble Chase™ Flacons de sérum en verre borosilicaté sans bouchon
Code produit. p-8005937
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
Conditionnement:
4640 pièces
864 pièces
Code produit. 10023444
Marque: Kimble Chase™ 62121D5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons de sérum en verre borosilicaté Kimble Chase™ sans bouchons conviennent parfaitement à la manipulation, au confinement et au stockage de divers liquides, notamment les réactifs, les vaccins, le plasma sanguin, les milieux de culture, les échantillons de chromatographie, etc.
  • La conception spéciale offre une résistance supplémentaire pour les applications de lyophilisation
  • Les flacons de sérum sont plus légers en poids que les flacons moulés, avec des tolérances et une uniformité de verre plus étroitement maintenues
  • La conception de transfert de données spéciale offre une facilité d’utilisation pour les bouchons de lyophilisation
  • Autoclavables
  • Les joints en aluminium, les bouchons et les septa sont disponibles séparément
  • Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1, classe A)
Volume (métrique) 5 ml
Nbre par carton 864
Hauteur (métrique) 47 mm
Taille du bouchon A/S 20