Learn More
Kimble Chase™ Flacons cylindriques en verre borosilicaté, sans bouchon
Product Code. 11813193
Click to view available options
Volume (métrique):
1mL
4mL
24mL
Unit Size:
144 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11813193
Brand: Kimble Chase™ 6093114
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les flacons cylindriques de style court sont parfaits pour le stockage de produits secs
  • Conception à dessus plat
  • Quantité de boîtes de laboratoire
  • En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 1mL
Nbre par carton 1440
Nb par paquet 144