Learn More
Kimble Chase™ Flacons cylindriques en verre borosilicaté
Code produit. p-8005939
Click to view available options
Volume (métrique):
2mL
44mL
Conditionnement:
144 pièces
Code produit. 11843183
Marque: Kimble Chase™ 60965D12
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacon à bord droit
• Verre borosilicaté
• Base plane et bord droit
• Idéal pour stockage de produits secs
• Flacon à bord droit avec bouchon
• Flacon à bord droit
• Avec bouchon
• Inclus avec bouchon TiteSeal™ non monté. Bouchon non autoclavable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2mL
Nbre par carton 2304
Nb par paquet 144
Type de bouchon Bouchon à fond ouvert