Learn More
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
Description
- Construction à parois épaisses pour une plus grande résistance mécanique
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation complète 3.3
- Rebord renforcé avec bec verseur facile à utiliser
- Gradué au niveau de la zone de marquage en céramique blanc
- Épaisseur de paroi uniforme pour une clarté optique optimale
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Comprend | Bec verseur |
| Quantité | 10 |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Scale | Céramique blanche |
| Modèle | Forme basse |