Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb, avec bouchon en PTFE
Code produit. 10424111
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10424111
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04014173
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ de type Squibb avec bouchon en PTFE sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Sans échelle
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène