Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE et échelle
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de fixation à vis
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 2Pack |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |