Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Code produit. 10242151
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10242151
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 04010073
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés pour séparer deux liquides non miscibles de différentes densités
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène