Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Sans échelle, avec bouchon en verre solide
- Avec dispositif de retenue fileté
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 2Pack |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |