Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe Thermo Finnigan™
Code produit. 10116167
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10116167
Marque: Hamilton™ 204052
Permet l’introduction automatique d’échantillons dans l’injecteur du chromatographe en phase gazeuse.
  • Fabriquées en verre SST et borosilicaté.
  • Seringues Microliter
  • 26 s jauge
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Description Gaz stérilisable
Calibre d’aiguille 26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,483 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage liquide
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 701 N
Température min. (métrique) 20°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille AS
Type de connexion Soudé