Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille fixe Thermo Finnigan™
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriquées en verre SST et borosilicaté.
- Seringues Microliter
- 26 s jauge
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Description | Gaz stérilisable |
| Calibre d’aiguille | 26s G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,13 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,483 mm |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage liquide |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Pression max. | 2000 psig (137,9 bars) |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Afficher plus |