Learn More
Hamilton™ Seringue numérique modèle 725, grande aiguille amovible
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le piston en acier inox est conçu pour s’adapter au corps en verre avec une tolérance inférieure à trois millièmes de millimètre
- Offre une durée de vie inégalée de la seringue
- Volume de 250 μl
- Non stérilisable au gaz
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté, Acier inoxydable |
| Description | Digital Syringe |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,72 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Pression max. | 1000 psig (68,9 bars) |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Afficher plus |