Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringue en verre borosilicaté pour HP
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Description
pPour les échantillonneurs automatiques Agilent Technologies/pulliAiguille amovible à pointe conique/liliVolume : 10 mu;L/liliLongueur de la seringue : 42 mm/li/ul
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,42 mm |
| Type de produit | Seringue |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| À utiliser avec (équipement) | HP |