Learn More
Witeg™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
250 ml
1 000 ml
2 000 ml
Hauteur (métrique):
117 mm
120 mm
180 mm
240 mm
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
2 pièces
Beschreibung
- Verre borosilicaté durable
- Gradué
- De forme haute avec bec verseur
- Certains modèles comprennent des poignées
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) externe | 61 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modèle | Forme haute |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur