Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté
Code produit. 11932208 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11932208
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Permet de stocker les réactifs de test et le matériel. Les tubes à essai en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en différentes tailles.
  • Tubes à essai en verre borosilicaté, qualité 3.3
  • Toutes les normes ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Diamètre (métrique) 12 mm