Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
75 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 50 paquet |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |