Learn More
Rogo Sampaic™ Tubes à essai en verre borosilicaté
Code produit. 11727045
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
20 mm
Longueur (métrique):
120 mm
160 mm
200 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11727045
Marque: Rogo Sampaic™ BGB009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéals pour les analyses et procédures de laboratoire courantes. Les tubes à essai en verre borosilicaté Rogo Sampaic™ sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à paroi épaisse.
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Autoclavables
  • Col légèrement recuit et arrondi
Spécification
Longueur (métrique) 200 mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 20 mm