Learn More
Cytiva Tubes de chromatographie XK en verre borosilicaté
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
À utiliser avec:
26/40 colonnes
Colonnes 16/100
Colonnes 16/20
Colonnes 16/40
Colonnes 16/70
Colonnes 26/100
Colonnes 26/20
Colonnes 26/70
Colonnes 50/100
Colonnes 50/20
Colonnes 50/30
Colonnes 50/60
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec de nombreux solvants organiques, à l’exception des hydrocarbures chlorés, de l’acétone et autres cétones, des esters aliphatiques et du phénol
- Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Colonnes 16/20 |
| Type | Tubes de colonne XK |
| Diamètre (métrique) interne | 16 mm |
| Longueur totale (métrique) | 20 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 4°C |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 60°C |