Learn More
Cytiva Tubes de chromatographie XK en verre borosilicaté
Code produit. p-8000201 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
20 cm
20 cm
30 cm
40 cm
60 cm
70 cm
100 cm
400 cm
À utiliser avec:
26/40 colonnes
Colonnes 16/100
Colonnes 16/20
Colonnes 16/40
Colonnes 16/70
Colonnes 26/100
Colonnes 26/20
Colonnes 26/70
Colonnes 50/100
Colonnes 50/20
Colonnes 50/30
Colonnes 50/60
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10069619
Marque: Cytiva 19011501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisables dans les solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés dans la chromatographie en phase liquide des macromolécules.
  • À utiliser avec de nombreux solvants organiques, à l’exception des hydrocarbures chlorés, de l’acétone et autres cétones, des esters aliphatiques et du phénol
  • Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Colonnes 16/100
Type Tubes de colonne XK
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Longueur totale (métrique) 100 cm
Matériau Verre borosilicaté
Température min. de fonctionnement (métrique) 4°C
Température max. de fonctionnement (métrique) 60°C