Learn More
VITLAB™ Burette en verre borosilicaté Dr. Schilling
Code produit. 10300163
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10300163
Marque: VITLAB™ 106599
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tournez facilement le robinet d’arrêt de la burette pour permettre une titration fine grâce à la burette en verre borosilicaté Dr. Schilling Vitlab™.
  • Protection contre l’impact symbiotique (DE 10 2005 034 963) brevetée VITLAB™
  • Tube de burette en verre avec revêtement en plastique thermiquement stable
  • Fournit une résistance de rupture supplémentaire et agit comme une protection contre les éclaboussures
Spécification
Couleur Marron
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
Hauteur (métrique) 900 mm
Comprend Flacon réservoir en PE-LD
Matériau du robinet d’arrêt PMP, PTFE
Tolérance 0.05 mL
Type Burette Schilling
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN ISO 384