Learn More
VITLAB™ Burette en verre borosilicaté Dr. Schilling
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Protection contre l’impact symbiotique (DE 10 2005 034 963) brevetée VITLAB™
- Tube de burette en verre avec revêtement en plastique thermiquement stable
- Fournit une résistance de rupture supplémentaire et agit comme une protection contre les éclaboussures
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,05 mL |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Comprend | Flacon réservoir en PE-LD |
| Matériau du robinet d’arrêt | PMP, PTFE |
| Tolérance | 0.05 mL |
| Type | Burette Schilling |
| Class | Classe B. |
| Afficher plus |