Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pycnomètres à tour borosilicatés
Pycnomètres de tour en verre borosilicaté.
68.21€ - 69.96€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pycnomètre à tour |
Matériau | Borosilicate |
Type de produit | Pycnomètre à tour |
Code produit | Marque | Neck Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Neck Size | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10010491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05660207 |
NS 60/27 |
68.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10758841
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05660206 |
NS 45/27 |
69.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Verre borosilicaté
Spécification
1 de chaque | |
Pycnomètre à tour | |
Borosilicate | |
Pycnomètre à tour |