Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
55 mm
75 mm
100 mm
155mm
200 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
8mm
9mm
12mm
19mm
24 mm
Longueur (métrique) du tube:
60 mm
80mm
110mm
150mm
180mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 12mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) du tube | 110mm |