Learn More
Bosentan monohydraté, Mikromol™
Code produit 30051358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051358 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051358 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3369.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bosentan monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bosentan Monohydrate
CAS 157212-55-0
Noms d’analytes ou de composants Bosentan Monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H29 N5 O6 S . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, hydrate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, monohydrate (9CI), Bosentan hydrate, Bosentan monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
SMILES O.COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Nom IUPAC 4-terc-butil-N-[6-(2-hidroxietoxi)-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidin-4-il]bencenosulfonamida; hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 569.63
Quantité 250 mg
Poids de la formule 569,1944 g/mol