Learn More
Bosentan USP Composé apparenté D, Mikromol™
Code produit 30052678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052678 25 mg 25mg
17983576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052678 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3369.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Bosentan USP Composé apparenté D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 150728-13-5
Noms d’analytes ou de composants 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H10 Cl2 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D, Bosentan Related Compound D
Formule InChI InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Nom IUPAC 4,6-dichloro-5-(2-méthoxyphénoxy)-2-pyrimidine-2-ylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 349.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 348,0181 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.