Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Boss
Code produit 11691839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize
11691839 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11691839 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur BOSSPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.35€
    8.27€ / 1 pièces
    Économisez 2.08€
    20% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le modèle BOSS offre une protection étendue dans la plupart des cas. Les branches droites sont dotées de pointes en caoutchouc pour une meilleure préhension et une stabilité et un confort supplémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-fog, Scratch-resistant
Type de produit Boss BOSSPSI Safety Spectacle
Nb par paquet 1paire
Poids (métrique) 30 g