Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds transparents à pré-nettoyage personnalisé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
Description
- Col étroit
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (1.01 oz) |
| Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Longueur (métrique) | 76mm |
| Quantité | 48/boîte |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau de revêtement | PTFE |
| Closure Included | Oui |
| Afficher plus |