Learn More
Thermo Scientific™ Bidons ambrés à col étroit rond Boston avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 15810352
Click to view available options
Capacité (métrique):
2360 mL
4000 mL
4 000 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Nbre par carton:
4
6
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15810352
Marque: Thermo Scientific™ 1452360
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recueillez des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec ces bidons ambrés à col étroit avec bouchon.
Recueillez des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les bidons en verre ambré rond Boston à col étroit Thermo Scientific™.Conçus pour recueillir des échantillons d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire, ces bidons sont disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux, traités de la même manière que les bidons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Bidon en verre sodocalcique ambré de type III, recommandé pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, en polyéthylène blanc avec revêtement en PTFE
  • Choisissez entre 2 360 ml ou 4 L
  • Bouchons assemblés sur récipients
Les bidons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées pour répondre aux normes basées sur les performances de l’EPA ou les dépasser pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque bidon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les bidons traités sont traités de la même manière que les bidons certifiés et livrés avec toutes les caractéristiques des flacons certifiés, mais ils ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les bidons non traités sont prêts pour être nettoyés par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification.Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 74 oz, 2 360 ml
Capacité (métrique) 2360 mL
Capacité (impériale) 74 oz.
Paramètres de certification Aucun
Couleur Ambré
Description Bidon en verre ambré
Diamètre (impériale) interne 1 in
Diamètre (impériale) 5,35 in
Diamètre (métrique) interne 2,5 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 6
Bouchon de rechange B167-3830BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 90 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 2663 mL
Certifications/Conformité Aucun
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 308 mm
Type de produit Bidon
Hauteur (impériale) 12,12 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 à 430 mm
Diamètre (métrique) 136 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus