Learn More
B2M™ Brosses pour flacons
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la brosse:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diamètre (métrique) des poils:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Types de pointes:
2 mèches
Pointe en coton
Pointe à poils liés
Sans extrémité
Sans pointe
À extrémité cylindrique
À extrémité retournée
Unit Size:
10 pièces
Description
- Trois brosses au choix :
- Brosses de soie blanche pour les tâches générales de nettoyage
- Les brosses en nylon sont très résistantes aux substances corrosives
- Les brosses en poils de chèvre sont très douces pour un nettoyage délicat
- Divers styles de pointes : à poils liés, à 2 mèches, en coton et cylindrique
- Pour nettoyer tous les récipients : tubes, burettes, billes et flacons
Specifications
Specifications
| Type de produit | Brosse pour flacons |
| Bristle Material | Nylon |
| Types de pointes | Pointe en coton |
| Diamètre (métrique) des poils | 18 mm |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage à usage général, avec substances agressives |
| À utiliser avec (équipement) | Seringue de 20 ml |
| Longueur (métrique) de la brosse | 110 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 300 mm |
| Quantité | 10 Paquets |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction