Learn More
Socorex™ Distributeurs adaptables sur flacons Universal 520 Calibrex™
Code produit. p-8010132
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 10 ml
1 à 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10586712
Marque: Socorex™ 520.010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des composants de contact chimiquement inertes pour offrir une grande résistance chimique, ces distributeurs adaptables sur flacons sont universellement adaptés à la plupart des réactifs de laboratoire. Les distributeurs adaptables sur flacons Universal 520 Socorex™ Calibrex™ sont faciles à utiliser et à entretenir.
  • Distributeur à volume réglable
  • Résistance chimique
  • Activation facile et sans effort.
  • Le filetage à la base est adapté aux cols de flacons de 32 mm de diamètre
    • Fourni avec 3 adaptateurs (matériau en PP) pour les cols de flacons de 28, 40 et 45 mm de diamètre.
  • Identification à code couleur
  • Compatibilité chimique visible via un code QR
  • Réglage rapide, fiable et convivial du volume :
    • Réglage à une seule main rapide et précis.
    • Un mécanisme à déclic efficace qui protège de tout dérèglement involontaire.
    • Un grand affichage facile à lire et une fenêtre orientable en fonction du côté du corps de l’instrument sollicité.
    • Chaque étape de la came cylindrique est pré-étalonnée et correspond à une division de la graduation du volume.
  • L’instrument pivote à 360° pour adopter une position adéquate sur le dessus du flacon
  • L’entrée d’air peut être élargie pour recevoir un filtre à membrane Luer si une contamination en suspension dans l’air est un sujet de préoccupation
  • Étalonnage en usine et réétalonnage en laboratoire facile
  • Démontage / remontage sans outils
  • Autoclavable à 121°C / 250°F
Spécification
Précision < ±1,5 % - < ±0,6 %, < 0,5 % - < 0,1 %
Type de produit Flacon Calibrex
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 1 à 10 ml
Incréments 0,25 mL