Learn More
Saint-Gobain PFA Chemware™, bonbonne
Click to view available options
:
Capacité : 20 l
Description
- Chimiquement inerte et ultra pure ; conforme aux critères de la norme USP classe VI
- La teneur en ions métalliques la plus faible de tous les fluoropolymères
- Idéale pour le stockage pendant les phases intermédiaires du traitement pharmaceutique et semi-conducteur
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 5,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 20 l |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 40,5 mm |
| Comprend | Bouchon |
| Matériau | PFA |
| Type de produit | Bonbonne |