Learn More
Interscience 2 L Bottle (GL 45)
Code produit. 12398727
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12398727
Marque: Interscience 413002
Set of 3 GL 45 glass bottle (2 L), autoclavable
Set of 3 GL 45 glass bottle (2 L), autoclavable
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
Description GL45 glass bottle (2 L), autoclavable
Type de produit Reagent Bottle
À utiliser avec (équipement) easySpiral