Learn More
Socorex™ Distributeur adaptable sur flacons, modèle 530
570.00€ - 692.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | EN ISO 8655 |
Modèle | 530 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13598290
|
Socorex™
530.100 |
10 à 100 ml |
692.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13578290
|
Socorex™
530.050 |
5 à 50 ml |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Distributeur sur bouteille Calibrex• 2 versions pour solutions aqueuses ou organiques
• Autoclavable à 121°C sans démontage
• Molette ou curseur de réglage interchangeables
• Recalibrable
• Matériaux en contact avec le fluide: plongeant FEP, vanne et roulements céramique, ressorts Platine-Iridium, cylindre verre, corps ETFE, tube de distribution FEP, bouchon PP
• Réglage via curseur ou molette interchangeables
• Recalibrable avec clé intégrée protégée par fermeture autocollante
• Démontage facile sans outils
• Rotation à 360°. Fenêtres de visualisation du cylindre et du tube de distribution, piston transparent
• Event permettant un ajout de filtre
• Double graduation
• Livré avec base GL45, adaptateurs GL32, 38 et 40, plongeant 350mm, distributeur 120mm avec bouchon, molette et curseur de réglage volume et certificat de contrôle qualitélié au n° de série du distributeur
• Distributeur Calibrex solutae 530
• Piston verre recouvert PFA.
Spécification
Distributeur adaptable sur flacon | |
Autoclavables | |
EN ISO 8655 | |
530 |