Learn More
Corning™ Piston en PTFE pour distributeur à flacons (BTD)
Code produit. 16802110 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 ml
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16802110
Marque: Corning™ 6861
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Piston en PTFE pour réactifs de distribution et BTD
  • Le système de purge d’air spécialisé et de circuit fermé garantit aucune perte de réactif pendant la distribution, ainsi que lorsque l’appareil n’est pas utilisé
  • Livré avec quatre adaptateurs de diamètres différents pour une utilisation universelle avec plusieurs tailles de flacons
  • Le tube d’aspiration télescopique peut être ajusté sans à-coups sur des flacons de différentes hauteurs
  • L’outil d’étalonnage facilite l’étalonnage en laboratoire grâce au mécanisme de réétalonnage intégré pour garantir la reproductibilité la plus élevée pendant le cycle de vie du distributeur
  • Chaque distributeur est individuellement testé et livré avec un certificat de performance
  • Utilisations :
    • Pour la distribution de liquides organiques et inorganiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume (métrique) 2,5 ml
    À utiliser avec (application) Distribution de liquides organiques et inorganiques
    Comprend Quatre adaptateurs