Learn More
Cole Parmer Bottletop Dispenser 1-10 mL with 250 mL Glass Bottle
Marque:  Cole Parmer 25208-16
Bottletop Dispenser 1-10 mL with 250 mL Glass Bottle
Code produit. 15610655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    468.08€ / 1 pièce
    Économisez 12.92€
    2% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 18-03-2026