Learn More
RETSCH Cônes inférieurs
Code produit. 11974742 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour PT 200
Diamètre (métrique) de l’ouverture:
53 mm
110 mm
159 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique) de l’ouverture unitSize
11974742 Pour PT 200 53 mm 1 pièce
11924202 Pour PT 200 159 mm 1 pièce
11964742 Pour PT 200 110 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11974742 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 42.787.0012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Diviseur tubulaire rotatif PT 200
• Récupération de 1 à 3 échantillons
• Fonctionnement par lots et en mode continu
• Répartition exacte, même de quantités importantes
• Construction modulaire
• Rapport de division variable
• Système de serrage des flacons rapide à enlever et fixation rapide ou cône inférieur
• Contrôle de la vitesse de rotation
• Connexion numérique directe pour goulotte d'alimentation DR 100
• Processus de division selon DIN 51701
• Cône inférieur
• 3 sorties, largeur de fente 53mm, ratio de division ajustable à max. 3 x 1:15
Spécification
Type de produit Cône de fond
Diamètre (métrique) de l’ouverture 53 mm
À utiliser avec (équipement) Pour PT 200