Learn More
JG Finneran Associates™ Inserts à fond plat
Click to view available options
Volume (métrique):
250 μl
350 μl
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Inserts en PP et à fond plat en verre
- Avec anneau d’identification en haut de l’insert pour faciliter l’identification au niveau de l’extrémité ouverte
- Disponibles salinisés ou pré-nettoyés
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 350 μl |
| Type de base | Flat |
| Quantité | 1000/boîte |