Learn More
Fisherbrand™ Bonnets bouffants
Product Code. 17851772 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Dimensions:
24 in
Unit Size:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Dimensions Unit Size
17851772 Blanc 24 in 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17851772
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un bandeau confortable et non contraignant permet de maintenir le bonnet en toute sécurité sur la tête.
  • En questionnaire présélectionné de 10 à 12 gm2
  • Résistant, léger et respiratoire
  • Sans latex
  • Fait à la main, de forme ronde plate, à double exercice
Specifications
Type de produit Charlottes
Dimensions 24 in
Matériau Polypropylène filé-lié
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Sans latex Oui
Stérilité Non stérile
Diamètre (impériale) 24 in
Comprend Bonnet bouffant uniquement
Structure 10 to 12 g/m2
À utiliser avec (application) Laboratoire, salle blanche, laboratoire
Résistance MD = 35N, CD = 23N
Modèle Arrondi