Learn More
Invitrogen™ Bovine IL-4 ELISA Kit
Code produit. 17194769
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Code produit. 17194769
Marque: Invitrogen™ EB12RBX5
ELISA
Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-4.
L’interleukine-4 (IL-4) est une cytokine pléiotropique et immunomodulatrice produite par des cellules T activées et sert de ligand pour le récepteur de l’interleukine 4. Il a été constaté que l’IL-4 avait le plus large éventail d’actions. Le récepteur de l’interleukine 4 se lie également à l’IL13, ce qui peut contribuer à de nombreuses fonctions de chevauchement de cette cytokine et de l’IL13. STAT6, un transducteur de signal et un activateur de transcription, a joué un rôle important dans la médiation du signal de régulation immunitaire de l’IL-4. Le gène IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 et CSF2 forment un groupe de gènes cytokines sur le chromosome 5q. En particulier, l’IL-4 se trouve à proximité immédiate de l’IL13 sur le chromosome. De plus, les gènes IL-4, l’IL13 et l’IL5, sont coordonnés par plusieurs éléments de régulation à longue portée sur une plage de 120 kilobases sur le chromosome. Le delta 2 de l’IL-4 est une variante d’épissage connue de l’IL-4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Facteur de croissance des cellules B 1 ; facteur de stimulation des cellules B 1 ; facteur de croissance des cellules B 1 ; facteur de différenciation des IgG des cellules B ; facteur de stimulation des cellules B 1 ; BCGF1 ; BCGF-1 ; binétraquine ; BSF1 ; BSF-1 ; cytokine ; H-IL-4 ; facteur d’induction IGG1 ; IL2 ; Il4 ; Il-4 ; Il4e12 ; ILN ; interleukine ; interleukine 4 ; interleukine 4 variante 2 ; interleukine 4 ; interleukine-4 ; précurseur de l’interleukine-4 ; facteur de stimulation lymphocytaire 1 ; MGC79402 ; M-IL-4 ; Pitrakinra
Plage de dosage 8 à 2 000 pg/mL
Sensibilité du dosage 8 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P30367
Symbole de gène(s) Il4
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IL-4
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min