missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bovine IL-4 ELISA Kit

Code produit. p-7219217
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17194769

Marque: Invitrogen™ EB12RBX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

ELISA

Bovine IL-4 quantitates bovine IL-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant bovine IL-4.

L’interleukine-4 (IL-4) est une cytokine pléiotropique et immunomodulatrice produite par des cellules T activées et sert de ligand pour le récepteur de l’interleukine 4. Il a été constaté que l’IL-4 avait le plus large éventail d’actions. Le récepteur de l’interleukine 4 se lie également à l’IL13, ce qui peut contribuer à de nombreuses fonctions de chevauchement de cette cytokine et de l’IL13. STAT6, un transducteur de signal et un activateur de transcription, a joué un rôle important dans la médiation du signal de régulation immunitaire de l’IL-4. Le gène IL-4, IL-3, IL-5, IL-13 et CSF2 forment un groupe de gènes cytokines sur le chromosome 5q. En particulier, l’IL-4 se trouve à proximité immédiate de l’IL13 sur le chromosome. De plus, les gènes IL-4, l’IL13 et l’IL5, sont coordonnés par plusieurs éléments de régulation à longue portée sur une plage de 120 kilobases sur le chromosome. Le delta 2 de l’IL-4 est une variante d’épissage connue de l’IL-4.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Facteur de croissance des cellules B 1 ; facteur de stimulation des cellules B 1 ; facteur de croissance des cellules B 1 ; facteur de différenciation des IgG des cellules B ; facteur de stimulation des cellules B 1 ; BCGF1 ; BCGF-1 ; binétraquine ; BSF1 ; BSF-1 ; cytokine ; H-IL-4 ; facteur d’induction IGG1 ; IL2 ; Il4 ; Il-4 ; Il4e12 ; ILN ; interleukine ; interleukine 4 ; interleukine 4 variante 2 ; interleukine 4 ; interleukine-4 ; précurseur de l’interleukine-4 ; facteur de stimulation lymphocytaire 1 ; MGC79402 ; M-IL-4 ; Pitrakinra
Plage de dosage 8 à 2 000 pg/mL
Sensibilité du dosage 8 pg/mL
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P30367
Symbole de gène(s) Il4
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à  puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; Plasma, 50 μl ; Surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible IL-4
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis