Learn More
Invitrogen™ Kits pour test ELISA d’IL-6 bovine Pierce™
Description
Le kit ELISA non revêtu IL-6 pour bovin contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des dosages immunosorbants quantitatifs liés aux enzymes (ELISA) afin de détecter et de quantifier les niveaux de protéines de l’IL-6 bovin. Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
Specifications
Specifications
| Numéro d’adhésion | P26892 |
| Plage de dosage | 78 à 5000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <78,1 pg/ml |
| Description | Kit de réactifs pour ELISA d‘IL-6 bovine |
| Conjugué | Biotine |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat de TMB) pour microplaques de 96 puits |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant |
| Spécificité | Pas de réaction croisée significative avec l’IL-1ß recombinant bovin, IL-2, IL-4, IL-8, IFNg ou TNFa |
| Suffisant pour | 5 x 96 puits de microplaques |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.