Learn More
SCAT Boîte pour Politainer (poubelle pliable)
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les conteneurs S.C.A.T. Politainer sont parfaits pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé, même dans des espaces limités
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| Dimensions (L x l x H) | 190 x 189 x 186 mm |
| À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
| À utiliser avec (équipement) | Politainer |
| Matériau | Ondulé |
| Mouth Style | Large |
| Type de produit | Cubitainer |
| Stérilité | Non stérile |